Tisk…
Chelidonic acid monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46508-100G OR46508-25G OR46508-5G
APOSOR46508-100GEA 20010 CZK
APOSOR46508-100G APOSOR46508-25G APOSOR46508-5G
Chelidonic acid monohydrate
Chelidonic acid monohydrate
Vzorec: C₇H₄O₆.H₂O
Bod tání: 265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149433
CAS číslo: 6003-94-7