Tisk…
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46507-10G OR46507-1G OR46507-5G
APOSOR46507-10GEA 9000 CZK
APOSOR46507-10G APOSOR46507-1G APOSOR46507-5G
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅Br₂N
MW: 250.93 g/mol
Bod tání: 74…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036225
CAS číslo: 73112-16-0