Tisk…
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Furandimethanol, 5-(Hydroxymethyl)furfuryl Alcohol
OR46504-10G OR46504-5G OR46504-25G OR46504-100G OR46504-500G
APOSOR46504-10GEA 2570 CZK
APOSOR46504-10G APOSOR46504-5G APOSOR46504-25G APOSOR46504-100G APOSOR46504-500G
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Furan-2,5-diyldimethanol
Vzorec: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Bod varu: 95…120 °C/0,4mmHg
Bod tání: 74…77 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003253
CAS číslo: 1883-75-6