Tisk…
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46503-25G OR46503-100G
APOSOR46503-25GEA 622 CZK
APOSOR46503-25G APOSOR46503-100G
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₈O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092317
CAS číslo: 4282-32-0