Tisk…
3-Methoxypyridin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46502-1G OR46502-100MG OR46502-250MG OR46502-500MG
APOSOR46502-1GEA 0 CZK
APOSOR46502-1G APOSOR46502-100MG APOSOR46502-250MG APOSOR46502-500MG
3-Methoxypyridin-4-amine
3-Methoxypyridin-4-amine
Vzorec: C6H8N2O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991938
CAS číslo: 52334-90-4