2,5-Diethoxythiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4650-100G
OR4650-25G
OR4650-5G
APOSOR4650-100GEA
21230
CZK
APOSOR4650-100G
APOSOR4650-25G
APOSOR4650-5G
2,5-Diethoxythiophenol
2,5-Diethoxythiophenol
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₂S Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
29236-93-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)