4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-[(Trimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
OR4648-25G
APOSOR4648-25GEA
2440
CZK
APOSOR4648-25G
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₂Si MW: 194,3025 g/mol Bod varu: 83…84 °C/3mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00040723 CAS číslo: 1012-12-0 |