Tisk…
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Azepanone hydrochloride, Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
OR4647-1G OR4647-5G
APOSOR4647-1GEA 622 CZK
APOSOR4647-1G APOSOR4647-5G
4-Perhydroazepinone hydrochloride
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₂ClNO
MW: 149,62 g/mol
Bod tání: 176…181 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183487
CAS číslo: 50492-22-3