Tisk…
3-Amino-2-cyclohexen-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4645-100G OR4645-25G OR4645-5G
APOSOR4645-100GEA 2900 CZK
APOSOR4645-100G APOSOR4645-25G APOSOR4645-5G
3-Amino-2-cyclohexen-1-one 95%
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Vzorec: C₆H₉NO
Bod tání: 129…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013783
CAS číslo: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9