Tisk…

6-Methoxy-2-tetralone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4643-1G OR4643-5G
APOSOR4643-1GEA 5200 CZK
APOSOR4643-1G APOSOR4643-5G
6-Methoxy-2-tetralone
6-Methoxy-2-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod varu: 114…116 °C/0,2mmHg
Bod tání: 30…37 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001729
CAS číslo: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR