Tisk…
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3R)-(+)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, (R)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate
OR4642-5G
APOSOR4642-5GEA 622 CZK
APOSOR4642-5G
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Bod tání: 50…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143191
CAS číslo: 122536-77-0