Tisk…
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
OR4636-25G OR4636-5G OR4636-100G
APOSOR4636-25GEA 2530 CZK
APOSOR4636-25G APOSOR4636-5G APOSOR4636-100G
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143194
CAS číslo: 122536-76-9