Tisk…
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
OR4628-1G OR4628-5G OR4628-250MG
APOSOR4628-1GEA 662 CZK
APOSOR4628-1G APOSOR4628-5G APOSOR4628-250MG
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Bod varu: 215…216 °C
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145220
CAS číslo: 2799-21-5