Tisk…
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4627-1G OR4627-5G OR4627-25G
APOSOR4627-1GEA 910 CZK
APOSOR4627-1G APOSOR4627-5G APOSOR4627-25G
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₄H₉NO
Bod varu: 108…110 °C/8mmHg
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00192426
CAS číslo: 100243-39-8