Tisk…
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4626-10G OR4626-25G
APOSOR4626-10GEA 4340 CZK
APOSOR4626-10G APOSOR4626-25G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 103…106 °C/35mmHg
Hustota: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788747
CAS číslo: 104641-60-3