Tisk…
(-)-Corey lactone benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Benzoate, (3aR,4S,5R,6aS)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
OR46255-1G OR46255-5G
APOSOR46255-1GEA 2280 CZK
APOSOR46255-1G APOSOR46255-5G
(-)-Corey lactone benzoate 98%
(-)-Corey lactone benzoate
Vzorec: C₁₅H₁₆O₅
Bod tání: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674102
CAS číslo: 39746-00-4