Tisk…
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Formylpyrazole, Pyrazole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-1H-pyrazole
OR46247-100G OR46247-25G OR46247-5G OR46247-1G
APOSOR46247-100GEA 6390 CZK
APOSOR46247-100G APOSOR46247-25G APOSOR46247-5G APOSOR46247-1G
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₄N₂O
Bod tání: 149…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129925
CAS číslo: 3920-50-1