Tisk…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46245-1G OR46245-5G
APOSOR46245-1GEA 1270 CZK
APOSOR46245-1G APOSOR46245-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Vzorec: C₅H₉N₃
Bod varu: 98 °C/3mmHg
Bod tání: 65…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04970041
CAS číslo: 35100-92-6