Tisk…
2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46244-25G OR46244-5G
APOSOR46244-25GEA 2070 CZK
APOSOR46244-25G APOSOR46244-5G
2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 89…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260903
CAS číslo: 22536-61-4