Tisk…
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4624-1G OR4624-5G OR4624-250MG
APOSOR4624-1GEA 2030 CZK
APOSOR4624-1G APOSOR4624-5G APOSOR4624-250MG
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Bod varu: 101…103 °C/3mmHg
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082638
CAS číslo: 114715-39-8