Tisk…
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46232-1G OR46232-5G OR46232-250MG
APOSOR46232-1GEA 695 CZK
APOSOR46232-1G APOSOR46232-5G APOSOR46232-250MG
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide
Vzorec: C₅H₃Cl₂N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658133
CAS číslo: 1240390-28-6