Tisk…
2,2'-Dibromoacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
OR46231-5G
APOSOR46231-5GEA 0 CZK
APOSOR46231-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 97%
2,2'-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
MW: 277,9406 g/mol
Bod varu: 90…92 °C/0,02mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044660
CAS číslo: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,II