Tisk…
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46227-100G OR46227-25G
APOSOR46227-100GEA 3070 CZK
APOSOR46227-100G APOSOR46227-25G
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉BrO₂
MW: 217.06
Bod tání: 62…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200685
CAS číslo: 20469-65-2