Tisk…
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Aza-1H-benzoimidazole, 5-Azabenzimidazole
OR46225-1G OR46225-5G OR46225-25G
APOSOR46225-1GEA 827 CZK
APOSOR46225-1G APOSOR46225-5G APOSOR46225-25G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119.13 g/mol
Bod tání: 168…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051808
CAS číslo: 272-97-9