Tisk…
5-Bromo-2-iodoanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46223-1G OR46223-25G OR46223-5G
APOSOR46223-1GEA 992 CZK
APOSOR46223-1G APOSOR46223-25G APOSOR46223-5G
5-Bromo-2-iodoanisole 97%
5-Bromo-2-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆BrIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847482
CAS číslo: 791642-68-7