1,2,4-Trimethoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4622-100G
OR4622-10G
OR4622-50G
APOSOR4622-100GEA
1820
CZK
APOSOR4622-100G
APOSOR4622-10G
APOSOR4622-50G
1,2,4-Trimethoxybenzene 98%
1,2,4-Trimethoxybenzene
Vzorec:
C₉H₁₂O₃ Bod varu: 247 °C Hustota: 1,126 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008360 CAS číslo: 135-77-3 EINECS: 205-219-7 |