4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Ethoxyphenyl)methanol
OR46213-10G
OR46213-50G
OR46213-100G
APOSOR46213-10GEA
953
CZK
APOSOR46213-10G
APOSOR46213-50G
APOSOR46213-100G
4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
4-Ethoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152.19 Bod varu: 272…274 °C Bod tání: 32…34 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004655 CAS číslo: 6214-44-4 EINECS: 228-283-8 |