2-Aminopyridin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Amino-4-hydroxypyridine
OR46212-25G
OR46212-100G
APOSOR46212-25GEA
2240
CZK
APOSOR46212-25G
APOSOR46212-100G
2-Aminopyridin-4-ol 95%
2-Aminopyridin-4-ol
Vzorec:
C₅H₆N₂O MW: 110.12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114161 CAS číslo: 33631-05-9 |