Tisk…
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolium chloride, IPr.HCl
OR46211-25G OR46211-5G
APOSOR46211-25GEA 4240 CZK
APOSOR46211-25G APOSOR46211-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Vzorec: C₂₇H₃₇ClN₂
MW: 425,05 g/mol
Bod tání: 278 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684545
CAS číslo: 250285-32-6