Tisk…
5-Methoxybenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46210-1G OR46210-5G
APOSOR46210-1GEA 1660 CZK
APOSOR46210-1G APOSOR46210-5G
5-Methoxybenzofuran
5-Methoxybenzofuran
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Bod varu: 123 °C/20mmHg
Bod tání: 31…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079770
CAS číslo: 13391-28-1