Tisk…
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46206-25G OR46206-5G
APOSOR46206-25GEA 13460 CZK
APOSOR46206-25G APOSOR46206-5G
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂
Bod tání: 148…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09263478
CAS číslo: 215364-85-5