Tisk…
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-bromo-4-methylpyridine
OR46205-1G OR46205-5G OR46205-10G
APOSOR46205-1GEA 622 CZK
APOSOR46205-1G APOSOR46205-5G APOSOR46205-10G
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187.05 g/mol
Bod tání: 115…116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11036206
CAS číslo: 73895-98-4