Tisk…
2-Bromonicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-cyanopyridine
OR46203-25G
APOSOR46203-25GEA 2570 CZK
APOSOR46203-25G
2-Bromonicotinonitrile 98%
2-Bromonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Bod tání: 105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00234140
CAS číslo: 20577-26-8