Tisk…
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate, 4-(Cyanomethyl)benzoic Acid Methyl Ester
OR46202-25G
APOSOR46202-25GEA 1580 CZK
APOSOR46202-25G
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod varu: 110 °C/0,23mmHg
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060695
CAS číslo: 76469-88-0