Tisk…
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4618-25G OR4618-5G
APOSOR4618-25GEA 26320 CZK
APOSOR4618-25G APOSOR4618-5G
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
(S)-2-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,1475 g/mol
Bod varu: 97…99 °C
Hustota: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 7,2 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07779425
CAS číslo: 59335-84-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II