Tisk…

(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: (R)-2-Methylpyrrolidine

OR4617-1G OR4617-5G
APOSOR4617-1GEA 4670 CZK
APOSOR4617-1G APOSOR4617-5G
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Bod varu: 97…99 °C/744mmHg
Hustota: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07783026
CAS číslo: 41720-98-3
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR