Tisk…
3-Chloro-5-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46150-100MG OR46150-1G OR46150-250MG
APOSOR46150-100MGEA 2360 CZK
APOSOR46150-100MG APOSOR46150-1G APOSOR46150-250MG
3-Chloro-5-iodopyridine
3-Chloro-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235133
CAS číslo: 77332-90-2