Tisk…
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
OR4615-1G OR4615-250MG
APOSOR4615-1GEA 1080 CZK
APOSOR4615-1G APOSOR4615-250MG
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 61…62 °C/40mmHg
Hustota: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010408
CAS číslo: 63126-47-6
UN: 1993
ADR: 3,III