2,6-Diiodopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46149-1G
OR46149-5G
APOSOR46149-1GEA
0
CZK
APOSOR46149-1G
APOSOR46149-5G
2,6-Diiodopyrazine
2,6-Diiodopyrazine
Vzorec:
C₄H₂I₂N₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09265492 CAS číslo: 58138-79-7 |