Tisk…
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-Cyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
OR46133-1G OR46133-5G
APOSOR46133-1GEA 870 CZK
APOSOR46133-1G APOSOR46133-5G
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₄
MW: 158,16 g/mol
Bod tání: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311175
CAS číslo: 876-05-1