Tisk…
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Bis(tert-butyl) (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (S)-Di-tert-butyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-4-Oxo-Pro-OtBu
OR46132-1G OR46132-5G
APOSOR46132-1GEA 622 CZK
APOSOR46132-1G APOSOR46132-5G
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₄H₂₃NO₅
MW: 285.35 g/mol
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797013
CAS číslo: 166410-05-5