Tisk…
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4613-5G OR4613-1G OR4613-25G
APOSOR4613-5GEA 4530 CZK
APOSOR4613-5G APOSOR4613-1G APOSOR4613-25G
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
Bod tání: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052919
CAS číslo: 77811-44-0