Tisk…
1,4-Oxazepan-5-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46126-1G OR46126-5G
APOSOR46126-1GEA 0 CZK
APOSOR46126-1G APOSOR46126-5G
1,4-Oxazepan-5-one 97%
1,4-Oxazepan-5-one
Vzorec: C₅H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683091
CAS číslo: 10341-26-1