Tisk…
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46120-1G OR46120-250MG
APOSOR46120-1GEA 3410 CZK
APOSOR46120-1G APOSOR46120-250MG
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834585
CAS číslo: 90993-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III