Tisk…
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4612-1G OR4612-250MG
APOSOR4612-1GEA 5330 CZK
APOSOR4612-1G APOSOR4612-250MG
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO
Bod tání: 167…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205142
CAS číslo: 175278-27-0