Tisk…
5-Methoxynicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-pyridinecarboxaldehyde
OR46113-1G OR46113-25G OR46113-5G
APOSOR46113-1GEA 1820 CZK
APOSOR46113-1G APOSOR46113-25G APOSOR46113-5G
5-Methoxynicotinaldehyde 97%
5-Methoxynicotinaldehyde
Vzorec: C7H7NO2
MW: 137,1400 g/mol
Bod tání: 33…34 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437946
CAS číslo: 113118-83-5