Tisk…
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxypyridine-4-carbaldehyde, 2-Methoxyisonicotinaldehyde
OR46110-1G OR46110-5G
APOSOR46110-1GEA 1330 CZK
APOSOR46110-1G APOSOR46110-5G
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
4-Formyl-2-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137.14
Bod tání: 36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06410680
CAS číslo: 72716-87-1