Tisk…
5-Formyl-2-picoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Formyl-6-methylpyridine, 2-Methyl-5-formylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Methylnicotinaldehyde, 6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
OR46109-1G OR46109-10G OR46109-5G
APOSOR46109-1GEA 1210 CZK
APOSOR46109-1G APOSOR46109-10G APOSOR46109-5G
5-Formyl-2-picoline 97%
5-Formyl-2-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Bod varu: 95 °C/20mmHg
Hustota: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87,8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272279
CAS číslo: 53014-84-9