1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46104-1G
OR46104-5G
APOSOR46104-1GEA
1700
CZK
APOSOR46104-1G
APOSOR46104-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659752 CAS číslo: 136818-50-3 |