4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46099-1G
OR46099-25G
OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA
622
CZK
APOSOR46099-1G
APOSOR46099-25G
APOSOR46099-5G
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BClO₃ Bod tání: 232…234 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01318965 CAS číslo: 89694-47-3 |